missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Fimasartan, TRC

Artikelnummer. 30391362
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30391362 100 mg
30391027 250 mg
30403537 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30391362 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF342040100MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 247257-48-3
Molekylær formel C27 H31 N7 O S
Molekylvægt (g/mol) 501.65
Synonym 5-Pyrimidineethanethioamide, 2-butyl-1,6-dihydro-N,N,4-trimethyl-6-oxo-1-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, 5-Pyrimidineethanethioamide, 2-butyl-1,6-dihydro-N,N,4-trimethyl-6-oxo-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]- (9CI), 2-Butyl-1,6-dihydro-N,N,4-trimethyl-6-oxo-1-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-5-pyrimidineethanethioamide, 2-n-Butyl-5-dimethylaminothiocarbonylmethyl-6-methyl-3-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]pyrimidin-4(3H)-one, Fimasartan, Kanarb
IUPAC navn 2-[2-butyl-4-methyl-6-oxo-1-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]pyrimidin-5-yl]-N,N-dimethylethanethioamide
SMIL CCCCC1=NC(=C(CC(=S)N(C)C)C(=O)N1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Fimasartan
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C27H31N7OS/c1-5-6-11-24-28-18(2)23(16-25(36)33(3)4)27(35)34(24)17-19-12-14-20(15-13-19)21-9-7-8-10-22(21)26-29-31-32-30-26/h7-10,12-15H,5-6,11,16-17H2,1-4H3,(H,29,30,31,32)
Formel vægt 501.2311
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.