Få mere at vide
Fimasartan, MedChemExpress
Artikelnummer. 16468608
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16468608 10 mg
16461058 5 mg
16448456 100 mg
16414487 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16468608 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0780
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Fimasartan(BR-A-657) is a non-peptide angiotensin II receptor antagonist used for the treatment of hypertension and heart failure.
Fimasartan(BR-A-657) is a non-peptide angiotensin II receptor antagonist used for the treatment of hypertension and heart failure.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fimasartan
Fysisk form Solid
CAS 247257-48-3
Farve Light Yellow
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H31N7OS
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym BR-A-657
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 49 mg/mL (97.68 mM)
SMIL O=C1N(C(CCCC)=NC(C)=C1CC(N(C)C)=S)CC2=CC=C(C3=C(C4=NN=NN4)C=CC=C3)C=C2
Molekylvægt (g/mol) 501.65
Formel vægt 501.65
Procent renhed 98.04%