Få mere at vide
Kartell™ Filtrering og vakuumpumper
Diameter (metrisk) Udvendig:
12/13/15 mm nominel
8/9/10 mm nominel
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
Forhindrer tilbagestrømning af vand, når trykket falder. Kartell™ Filtrering og vakuumpumper er nyttige til ethvert slangesystem og vakuumledning.
- Med ribbede tilspidsede afslutninger
- Minimum sikkert arbejdstryk: 0,07 Bar ved stuetemperatur (20 °C)
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | Nominel OD-- 12/13/15 mm; Dal OD-- 9,5/12,5 mm; Tilspidsede forbindelsesrør: 9,5/12,5 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Polypropylen, Dutral |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12/13/15 mm nominel |
| Til brug med (applikation) | Til ethvert rørsystem og vakuumledning |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -20 °C |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Maksimalt tryk | 0,07 til 2 BAR |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 135 °C |
| Produkttype | Kontraventil |