Få mere at vide
Kartell™ Filtrerings- og vakuumdessikkatorer
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-8007238
Volumen (metrisk):
2,15 l
4,35 l
9,2 l
Højde (metrisk):
190 mm
230 mm
300 mm
Højde (metrisk) interiør:
135 mm
175 mm
225 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
150 mm
200 mm
250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10365821
Brand: Kartell™ 0055000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kan evakueres til 1 bar, med et tab, der ikke overstiger 0,03 mbar på 24 timer. Kartell™ Filtrerings- og vakuumdessicatorer er implosionssikre.
  • Gennemsigtigt polycarbonatdæksel tætner på en neopren O-ring, der er sat ind i flangen på polypropylenbasen
  • Startvakuum etableret med lidt fedtspredning på O-ringen
  • Aftagelig gryde til opbevaring af et tørremiddel
  • Inkluderer vakuumudløserhane/kontraventilsamling
  • Specielt rillet prop i samlingen tillader luft, når det er nødvendigt, at komme tilbage meget langsomt for at undgå at forstyrre indholdet
Tekniske data
Materiale Plast
Mængde 1 hver
Volumen (metrisk) 2,15 l
Højde (metrisk) 190 mm
Højde (metrisk) interiør 135 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 150 mm