Få mere at vide
Kartell™ Filtrerings- og vakuumdessikkatorer
Beskrivelse
- Gennemsigtigt polycarbonatdæksel tætner på en neopren O-ring, der er sat ind i flangen på polypropylenbasen
- Startvakuum etableret med lidt fedtspredning på O-ringen
- Aftagelig gryde til opbevaring af et tørremiddel
- Inkluderer vakuumudløserhane/kontraventilsamling
- Specielt rillet prop i samlingen tillader luft, når det er nødvendigt, at komme tilbage meget langsomt for at undgå at forstyrre indholdet
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen, polycarbonat |
| Mængde | 1 hver |
| Volumen (metrisk) | 4,35 l |
| Højde (metrisk) | 230 mm |
| Højde (metrisk) interiør | 175 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 200 mm |