Få mere at vide
Kartell™ Filtrerings- og vakuumdessikkatorer
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10365821
Skift visning
Volumen (metrisk):
2,15 l
4,35 l
9,2 l
Højde (metrisk):
190 mm
230 mm
300 mm
Højde (metrisk) interiør:
135 mm
175 mm
225 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
150 mm
200 mm
250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Højde (metrisk) Højde (metrisk) interiør Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
10365821 2,15 l 190 mm 135 mm 150 mm Hver
10683272 4,35 l 230 mm 175 mm 200 mm Hver
10335921 9,2 l 300 mm 225 mm 250 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10365821 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0055000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    434.00 DKK
    386.53 DKK / Pakke med 1
    Spare 47.47 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Kan evakueres til 1 bar, med et tab, der ikke overstiger 0,03 mbar på 24 timer. Kartell™ Filtrerings- og vakuumdessicatorer er implosionssikre.
  • Gennemsigtigt polycarbonatdæksel tætner på en neopren O-ring, der er sat ind i flangen på polypropylenbasen
  • Startvakuum etableret med lidt fedtspredning på O-ringen
  • Aftagelig gryde til opbevaring af et tørremiddel
  • Inkluderer vakuumudløserhane/kontraventilsamling
  • Specielt rillet prop i samlingen tillader luft, når det er nødvendigt, at komme tilbage meget langsomt for at undgå at forstyrre indholdet
Tekniske data
Materiale Plast
Mængde 1 hver
Volumen (metrisk) 2,15 l
Højde (metrisk) 190 mm
Højde (metrisk) interiør 135 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 150 mm