Få mere at vide
Kartell™ Filtrerings- og vakuumdessikkatorer
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10335921
Skift visning
Volumen (metrisk):
2,15 l
4,35 l
9,2 l
Højde (metrisk):
190 mm
230 mm
300 mm
Højde (metrisk) interiør:
135 mm
175 mm
225 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
150 mm
200 mm
250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Højde (metrisk) Højde (metrisk) interiør Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
10335921 9,2 l 300 mm 225 mm 250 mm Hver
10365821 2,15 l 190 mm 135 mm 150 mm Hver
10683272 4,35 l 230 mm 175 mm 200 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10335921 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0055400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    895.00 DKK
    881.66 DKK / Pakke med 1
    Spare 13.34 DKK
    1% Slukket
På lager
Kan evakueres til 1 bar, med et tab, der ikke overstiger 0,03 mbar på 24 timer. Kartell™ Filtrerings- og vakuumdessicatorer er implosionssikre.
  • Gennemsigtigt polycarbonatdæksel tætner på en neopren O-ring, der er sat ind i flangen på polypropylenbasen
  • Startvakuum etableret med lidt fedtspredning på O-ringen
  • Aftagelig gryde til opbevaring af et tørremiddel
  • Inkluderer vakuumudløserhane/kontraventilsamling
  • Specielt rillet prop i samlingen tillader luft, når det er nødvendigt, at komme tilbage meget langsomt for at undgå at forstyrre indholdet
Tekniske data
Materiale Plast
Mængde 1 hver
Volumen (metrisk) 9,2 l
Højde (metrisk) 300 mm
Højde (metrisk) interiør 225 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 250 mm