missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Glassco Laboratory Equipments Filtration Glass Flask

Artikelnummer. 31937685
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
31937685 2000 mL
31937653 100 mL
31937675 250 mL
31937666 500 mL
31937664 1000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 31937685 Leverandør Glassco Laboratory Equipments Leverandørnr. EU074.202.05
Forventet forsendelse: 16-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Glass filtration flask with a glass connector for laboratory filtration applications.

  • Glass filtration flasks with glass connectors
  • Available in 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL, and 2000 mL capacities
  • Heavy walls designed to withstand high vacuum
  • Made from 3.3 borosilicate glass
  • Printed with durable white enamel
  • Supplied without graduations
  • Chemical resistant

Tekniske data

Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Produkttype Filtration Flask
Autoklaverbar Autoclavable
Engangs Reusable
Uddannet No
Mundstil Heavy Duty Rim
Sterilitet Non-sterile
Bund form Flat
Overfladebehandling None
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.