Få mere at vide
Glassco Laboratory Equipments Filtreringsglasflaske
Beskrivelse
- Glasfiltreringsflasker med glasforbindelser
- Fås i kapaciteter på 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml og 2000 ml
- Tunge vægge designet til at modstå højt vakuum
- Fremstillet af 3,3 borosilikatglas
- Trykt med holdbar hvid emalje
- Leveret uden eksamen
- Kemisk resistent
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Produkttype | Filtreringskolbe |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Genanvendelig |
| Uddannet | Nej |
| Mundstil | Tung fælg |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Bund form | Flad |
| Overfladebehandling | Ingen |