Få mere at vide
Erlab™ Filtreringsbokse til brandsikkerhedsskab Chemtrap V 201 Midcap
Artikelnummer. 17961452
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Chemtrap V 201 Midcap Brandsikkerhedsskab
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17961452 Chemtrap V 201 Midcap Brandsikkerhedsskab
1 options
Artikelnummer. 17961452 Leverandør Erlab™ Leverandørnr. AG022
Denne filtreringsboks til brandsikkerhedsskab Chemtrap V 201 Midcap anvender recirkulerende filtreret luft, som hjælper med at fremme kontinuerlig omgivende luft. Denne filtreringsboks kræver ingen ventilationsforbindelser og kan tilsluttes hurtigt og enkelt ved at tilslutte en slange til dit sikkerhedsskab. Kompatibel med mange sikkerhedsskabe og opfanger skadelige dampe fra produkter, der opbevares i kabinettet.
  • Spænding/Frekvens: 110/230 V, 50/60 Hz.
  • Luftstrøm: 35 m 3 /time. (21 CFM)
  • Strømforbrug: 15 W
  • Metalliske dele fremstillet i anti-korrosionsstål belagt med 100% polyester
  • Filtreringsmodul lavet med indsprøjtet polypropylen
  • Kulfiltrering for gasser og dampe
  • AS: For organiske dampe, BE+: For organiske og sure dampe, F: For formaldehyddampe, K: For ammoniakdampe
  • Partikelfiltrering for pulvere HEPA H14: 99,995 % filtreringseffektivitet i henhold til EN1822-standarden
  • Valgfri molecode gas
  • Detektionssensor: Type A for syrer, Type F for formaldehyd, Type S for opløsningsmidler
  • Hankrave: 62 mm
  • Tilpasningsmuffe og klemmediameter: 50 til 100 mm
  • Fleksibelt tilslutningsrør: 1 m
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE, AFNOR NF X 15-211:2009, EN 1822: 1998, EN 61010
Dybde (metrisk) Eksteriør 554 mm
Til brug med (udstyr) Chemtrap V 201 Midcap Brandsikkerhedsskab
Højde (metrisk) Udvendig 632 mm
Længde (metrisk) 245 mm
Overfladebelægning Polyester
Produkttype Recirkulerende luftfiltersystem