Få mere at vide
Erlab™ Filtreringsbokse til brandsikkerhedsskab Chemtrap H 402 Midcap
Artikelnummer. 17971452 Shop alle Erlab produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Chemtrap H 402 Midcap Brandsikkerhedsskab
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17971452 Chemtrap H 402 Midcap Brandsikkerhedsskab
1 options
Artikelnummer. 17971452 Leverandør Erlab™ Leverandørnr. AG012
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Denne filtreringsboks til brandsikkerhedsskab Chemtrap H402 Midcap anvender recirkulerende filtreret luft, som hjælper med at fremme kontinuerlig omgivende luft. Denne filtreringsboks kræver ingen ventilationsforbindelser og kan tilsluttes hurtigt og enkelt ved at tilslutte en slange til dit sikkerhedsskab. Kompatibel med mange sikkerhedsskabe og opfanger skadelige dampe fra produkter, der opbevares i kabinettet.
  • Luftstrøm: 60 m 3 /time. (35 CFM)
  • Spænding/frekvens: 110.230 V, 50/60 Hz.
  • Strømforbrug: 20 W
  • Metalliske dele lavet af rustfrit stål belagt med 100% polyester
  • Filtreringsmodulet er lavet med indsprøjtet polypropylen
  • Valgfri molecode gas
  • Detektionssensor: Type A for syrer, Type F for formaldehyd, Type S for opløsningsmidler
  • Kulfiltrering for gasser og dampe
  • AS: For organiske dampe, BE+: For organiske og sure dampe, F: For formaldehyddampe, K: For ammoniakdampe
  • Partikelfiltrering for pulvere HEPA H14: 99,995 % filtreringseffektivitet i henhold til EN1822-standarden
  • Hankrave: 62 mm
  • Tilpasningsmuffe og klemmediameter: 50 til 100 mm (2 til 4 tommer)
  • Fleksibelt tilslutningsrør: 1 m
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE, AFNOR NF X 15-211:2009, EN 1822: 1998, EN 61010
Dybde (metrisk) Eksteriør 520 mm
Til brug med (udstyr) Chemtrap H 402 Midcap Brandsikkerhedsskab
Højde (metrisk) Udvendig 326 mm
Længde (metrisk) 542 mm
Overfladebelægning Polyester
Produkttype Recirkulerende luftfiltersystem