Få mere at vide
Erlab Filtreringsbokse til brandsikkerhedsskabs-chemtrap
Artikelnummer. 30245761 Shop alle Erlab produkter
Skift visning
Model-:
H402
V201
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model-
30245761 V201
30245755 H402
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30245761 Leverandør Erlab Leverandørnr. AG026
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Denne filtreringsboks til brandsikkerhedsskabet Chemtrap Smart anvender recirkulerende filtreret luft, hvilket hjælper med at fremme kontinuerlig omgivende luft.
Denne filtreringsboks til brandsikkerhedsskabet Chemtrap Smart anvender recirkulerende filtreret luft, hvilket hjælper med at fremme kontinuerlig omgivende luft.
  • Sikkerhedsstandarder Filtreringspræstationer testet i henhold til AFNOR NF X 15-211:2009-standarden: Frankrig - EN 1822: 1998 (HEPA H14) - EN 61010
  • CE-mærkning
  • Dimensioner (mm): Åben: 490/542 (afhængigt af forbindelsestype) x D 520 x H 464 Lukket: L490/542 x D 520 x H 326
  • Luftstrøm (m3/t / CFM) 60 m3/t / 35 CFM
  • Spænding / Frekvens 110-230 V / 50-60 Hz
  • Strømforbrug: 20 W
  • Metalliske dele Antikorrosionsstål belagt med 100% polyester
  • Filtreringsmodulet er lavet af injiceret polypropylen
  • Kulfiltrering for gasser og dampe: AS For organiske dampe - BE+ : For organiske og sure dampe F: For formaldehyddampe - K : For ammoniakdampe - Partikelfiltrering for pulver HEPA H14: 99,995 % filtreringseffektivitet i henhold til EN1822-standarden
  • Detektionssensor: Type A, for syrer / Type F, for formaldehyd / Type S, for opløsningsmidler
  • Temperatur-/relativ fugtighedssensor
  • Valgfri molekode-gas
  • Hanhalsbånd: 62 mm
  • Fleksibel forbindelseshylde og klemme: 50 til 100 mm / 2 til 4 tommer
  • Fleksibelt forbindelsesrør: 1 m
  • Kommunikationsgrænseflade: Simpel kommunikation via LED-pulsationssystem: Blæseralarm, valgfri filterydelsesalarm
  • eGuard: Interface til realtids fjernstyring af sikkerhedsparametre - PC-kompatibel
  • Netværksforbindelse
Tekniske data
Model- V201
Produkttype Filter