Beskrivelse
Corning FiltrEX filtermikroplader opfylder standard ANSI/SBS-fodaftryksdimensioner for mikroplader. De stive sidevægge gør mikropladen ideel til automatisering, og det brede skørt accepterer stregkoder. Individuelle filterskiver er indkapslet i mikropladen ved en unik proces, der sikrer 100 % integritet af hver brønd. Dysens design forhindrer prøvekrydskontaminering og vægetransport. Glasfiberfiltermikroplader kan bruges til en række forskellige anvendelser, såsom plasmidisolering, DNA-oprensning, PCR-oprensning eller receptor/ligandbindingsassays. De er et omkostningsbesparende alternativ til DNA-forberedelsessæt. Brug den lavbindende hydrofile PVDF-membran til lysatklaring, proteinkinaseassays eller perle- eller harpiksbaserede separationsassays. For yderligere ansøgningsoplysninger, besøg vores tekniske ressourcesektion på www.corning.com/lifesciences.
Ordreinfo
Sterile plader er pakket ind i pakker med 5; 10 pakker pr. etui. Låg medfølger ikke, men kan bestilles separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ANSI, SBS1 |
| Format | 96-brønds |
| Låg | Uden låg |
| membran | Hydrofil PVDF |
| Array | 8 x 12 |
| Porestørrelse | 0,25 mm |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polystyren, Glasfiber |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |