Få mere at vide
Contec™ Filtrerede alkoholer: 70% IPA eller denatureret ethanol blandet med renset vand
Shop alle Contec produkter
Beskrivelse
- GMP fremstillet under Grade A luftstrøm i et Grade C renrum
- Sikrer, at alkohol, beholder og emballage er fri for forurening og partikler
- Ingen andre denatureringsmidler end IPA
- Helt fri for rester
- Udløser sprøjte og pose i flaske beskyttet system
- Forhindrer flaskeindhold i at blive forurenet under brug
- Det er ikke nødvendigt at kassere ubrugt produkt under holdbarheden
- Flasker kan tømmes helt, hvilket eliminerer spild
- Udløsersprøjten kan indstilles til jet eller spray
- Stor dråbestørrelse reducerer risikoen for indånding og giver god overfladedækning
- Dobbeltpose pakket i lineær riveemballage
- Hver taske er nem at åbne, selv når du har handsker på
- Letter overførsel af desinfektion til renrum
- 0,2 mikron filtreret, fyldt, pakket i klasse C (ISO Klasse 7) renrum
- Endotoksinniveau: 0,25 EU/ml
- Ingen andre denatureringsmidler end IPA
- Velegnet til brug i produktkontaktområder
- Helt fri for rester
- Forhindrer, at flaskens indhold bliver forurenet
- Letter overførselsdesinfektion til højkvalitetsområder
- Dobbeltpose i lineær polyethylen-rivepose
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Filtreret alkohol |
| Form | Flydende spray |
| pH | Ikke relevant |
| Duft | Oparfumeret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Udseende | Farveløs |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Klar |
| Sammensætning | Isopropanol |
| Koncentration | 70% isopropanol i renset vand |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- CONTEC 70% IPA 1L AND 5L
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .