Få mere at vide
ROBU VitraPOR™ Filterskive, ubehandlet, slebet cylindrisk, 65 mm
Beskrivelse
- Meget modstandsdygtig over for de fleste kemikalier og temperaturer op til 500 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Sterilitet | Ikke steril |
| nr. pr. pakke | 5/Pk. |
| Porøsitet | 4 |
| Tykkelse (metrisk) | 5.5± 1,3 mm |
| Diameter (metrisk) | 65 mm |