Få mere at vide
BRAND™ Filterdigler
Artikelnummer. 15262449 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 ml
50 ml
Porøsitet:
3
4
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Porøsitet unitSize
15262449 50 ml 4 Pakke med 10
15212449 30 ml 4 Pakke med 10
15252449 50 ml 3 Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15262449 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 458734
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Borosilikatglaskonstruktion. Squat-form giver stabilitet og lav risiko for spild.
  • Borosilikatglaskonstruktion
  • Porøsitetsniveau: 4
  • Leveres i pakker af 10 stk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) skive 40 mm
Materiale Borosilikatglas
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Produkttype Filterdigel
Porøsitet 4