Få mere at vide
ROBU VitraPOR™ Filterdigel, 50 ml
Digler er mærket med et individuelt nummer og tillader en tydelig prøve.
Brand:  ROBU VitraPOR™ 20505
2958.27 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 16853016
  • 3360.00 DKK / Pakke med 10
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 29-08-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Til analytisk filtrering i laboratoriet
  • Egnede glasadaptere og gummimanchetter er tilgængelige
  • Meget modstandsdygtig over for de fleste kemikalier og temperaturer op til 500 °C
Tekniske data
Tekniske data
Borosilikatglas (3.3)
10/Pk.
50 mL
5
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
ROBU VitraPOR™ Filterdigel, 50 ml > Porestørrelse: 5