Få mere at vide
Filterhjælpemiddel, Harborlite 800
Artikelnummer. 11303177
Skift visning
Mængde:
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11303177 500 g 500g
11313177 2500 g 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11303177 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13608.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 130885-09-5
Filterhjælp, Harborlite 800 bruges i flere industrielle applikationer såsom kemisk behandling, mineral- og smøreolieproduktion, biodieselrensning. Det bruges også til filtrering i brygning, juice, vin, sukkersirup, spiselige vegetabilske og fiskeolier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Filterhjælp, Harborlite 800 bruges i flere industrielle applikationer såsom kemisk behandling, mineral- og smøreolieproduktion, biodieselrensning. Det bruges også til filtrering i brygning, juice, vin, sukkersirup, spiselige vegetabilske og fiskeolier.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Harborlite er et registreret varemærke tilhørende Harborlite Corportion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 130885-09-5
MDL nummer MFCD00197888
Synonym Perlite, filter aid; Harborlite J2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Filter aid, Harborlite 800
Tæthed 2.3
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.