Beskrivelse
- Overhætter lavet af polyethylen
- Filteradapterhætter har dæksler, der kan trækkes væk til isætning af skivefiltre med modhager til steril udluftning med 0,2μ m membran
- Sterliseret af gammabestråling
- Solid rød overkappe bruges i lukkede systemer eller applikationer, hvor udluftning ikke er nødvendig
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polyethylen |
| nr. pr. sag | 100/Cs. |
| nr. pr. pakke | 5/Pk. |
| Steriliseringsmetode | Gamma Irradiation |
Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.