Få mere at vide
CELLPATH FILOSLIDE 20 SLIDE-BAKKE
Artikelnummer. 30226326
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Sort
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
30226326 Rød
30226321 Sort
30226322 Hvid
30226323 Grøn
30226324 Blå
30226325 Gul
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30226326 Leverandør CELLPATH Leverandørnr. WEX201001B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    870.17 DKK
    433.87 DKK / Pakke med 10
    Spare 436.30 DKK
    50% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
FiloSlide 20 slidebakkerne har en nyttig 360-graders° dæksel, som elegant foldes tilbage på sig selv for at spare arbejdsplads. En indeksreference er inkluderet på klappen, og en indtrukket brønd på indersiden af denne lap forhindrer, at fugtige slides sætter sig fast på pladen.
  • FiloSlide 20-bakken, som måler 335 mm x 204 mm, har en enkelt kolonne med 20 brønde.
  • Hver slide har sit eget lette udløserrum, som er individuelt nummereret.
  • Bygget af solidt plade og fås i seks farver, herunder sort, hvid, gul, blå, grøn og rød.
  • Dette gør det muligt for laboratorier at farvekode forskellige typer arbejdsbyrde eller forskellige anvendelser.
  • Vigtige fordele:
  • 360 dækselsklapper° sparer arbejdspladsbehov
  • Udvalg af farver til rådighed for at hjælpe med holdets ressourcefordeling
  • Tommelfingerriller for nem fjernelse af slides
  • Robust, hvilket tillader flergangsbrug og besparelser
Tekniske data
Type Objektglasholder
Slidekapacitet 20
Farve Rød