Få mere at vide
CELLPATH FILOSLIDE 20 SLIDE-BAKKE
Beskrivelse
- FiloSlide 20-bakken, som måler 335 mm x 204 mm, har en enkelt kolonne med 20 brønde.
- Hver slide har sit eget lette udløserrum, som er individuelt nummereret.
- Bygget af solidt plade og fås i seks farver, herunder sort, hvid, gul, blå, grøn og rød.
- Dette gør det muligt for laboratorier at farvekode forskellige typer arbejdsbyrde eller forskellige anvendelser.
- Vigtige fordele:
- 360 dækselsklapper° sparer arbejdspladsbehov
- Udvalg af farver til rådighed for at hjælpe med holdets ressourcefordeling
- Tommelfingerriller for nem fjernelse af slides
- Robust, hvilket tillader flergangsbrug og besparelser
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Objektglasholder |
| Slidekapacitet | 20 |
| Farve | Blå |