Få mere at vide
CELLPATH FILOSLIDE 10 SLIDE-BAKKE
Artikelnummer. 30226317
Skift visning
Farve:
Blå
Gul
Hvid
Rød
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
30226317 Hvid
30226318 Blå
30226319 Gul
30226320 Rød
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30226317 Leverandør CELLPATH Leverandørnr. WEX110201B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    594.52 DKK
    315.71 DKK / Pakke med 10
    Spare 278.81 DKK
    46% Slukket
Forventet forsendelse: 12-11-2026
FiloSlide 10 slidebakkerne har en nyttig 360° graders dæksel, som elegant foldes tilbage for at spare plads. En indeksreference er inkluderet på klappen, og en indtrukket brønd på indersiden af denne lap forhindrer, at fugtige slides sætter sig fast på pladen.
  • FiloSlide 10-bakken, som måler 335 mm x 102 mm, har en enkelt kolonne med 10 brønde.
  • Hver slide har sit eget lette udløserrum, som er individuelt nummereret.
  • Bygget af solidt plade og fås i seks farver, herunder sort, hvid, gul, blå, grøn og rød.
  • Dette gør det muligt for laboratorier at farvekode forskellige typer arbejdsbyrde eller forskellige anvendelser.
  • Vigtige fordele:
  • 360 dækselsklapper° sparer arbejdspladsbehov
  • Udvalg af farver til rådighed for at hjælpe med holdets ressourcefordeling
  • Tommelfingerriller for nem fjernelse af slides
  • Robust, hvilket tillader flergangsbrug og besparelser
Tekniske data
Type Objektglasholder
Slidekapacitet 10