Få mere at vide
Filorexant, MedChemExpress
Beskrivelse
Filorexant (MK-6096) is an orally bioavailable potent and selective reversible antagonist of OX1 and OX2 receptor(<3 nM in binding).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Filorexant |
| CAS | 1088991-73-4 |
| Farve | Light Brown |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H25FN4O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | MK-6096 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (237.82 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC1=CC(C(N2C[C@H](COC3=CC=C(F)C=N3)CC[C@H]2C)=O)=C(C4=NC=CC=N4)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 420.48 |
| Vis mere |