Få mere at vide
BRAND™ Påfyldningsventiler og ventilmonteringsværktøjer til flasketopdispensere
Shop alle Brand produkter
Til brug med (udstyr):
Dispensette™ S eller S Økologisk≤ 10 ml
Dispensette™ S/S Økologisk≥ 25 ml
Produkttype:
Påfyldningsventil
Inkluderer:
Påfyldningsventil
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Påfyldningsventiler til Dispensette™ III, Økologisk, TA og seripettor™ pro er forsynet med en tætningsskive. Det opdaterede design af Dispensette™ S-serien af dispensere på flaske har elimineret behovet for en tætningsskive.
- Påfyldningsventil med olivenformet dyse anbefales til Dispensette™ III og Økologiske flasketopinstrumenter, der ofte autoklaveres.
- seripettor™ ventilsæt inkluderer både påfyldnings- og afgangsventiler til instrumentet.
- Kalibrerings-monteringsværktøj bruges til at kalibrere analog-justerbar Dispensette™ modeller, samt fjernelse af ventilerne til rutinemæssig rengøring eller udskiftning.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Påfyldningsventil |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Gennemsigtig/Hvid |
| Materiale | ETFE, Borosilikatglas, Keramisk |
| Til brug med (udstyr) | Dispensette™ S eller S Økologisk≤ 10 ml |
| Inkluderer | Påfyldningsventil |
| Sterilitet | Ikke steril |