Få mere at vide
BRAND™ Udskiftningsventiler til BRAND™ flaskedæksdispensere
Artikelnummer. 15533583 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Dispensette S eller S Økologisk - 1, 2, 5 og 10 ml
Dispensette S/S økologisk - 25, 50 og 100 ml
Produkttype:
Påfyldningsventil
Inkluderer:
Påfyldningsventil
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Produkttype Inkluderer unitSize
15533583 Dispensette S/S økologisk - 25, 50 og 100 ml Påfyldningsventil Påfyldningsventil Hver
15693977 Dispensette S eller S Økologisk - 1, 2, 5 og 10 ml Påfyldningsventil Påfyldningsventil Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15533583 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 6735
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.00 DKK
    178.53 DKK / Pakke med 1
    Spare 8.47 DKK
    4% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fyldningsventiler og værktøj til rådighed for korrekt rengøring og vedligeholdelse af forskellige BRAND™ flaskepropdispensere.
  • Påfyldningsventiler til Dispensette™ III, Økologisk, TA og seripettor™ pro er forsynet med en tætningsskive. Det opdaterede design af Dispensette™ S-serien af dispensere på flaske har elimineret behovet for en tætningsskive.
  • Påfyldningsventil med olivenformet dyse anbefales til Dispensette™ III og Økologiske flasketopinstrumenter, der ofte autoklaveres.
  • seripettor™ ventilsæt inkluderer både påfyldnings- og afgangsventiler til instrumentet.
  • Kalibrerings-monteringsværktøj bruges til at kalibrere analog-justerbar Dispensette™ modeller, samt fjernelse af ventilerne til rutinemæssig rengøring eller udskiftning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Påfyldningsventil
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Gennemsigtig/Hvid
Materiale ETFE, Borosilikatglas, Keramisk
Til brug med (udstyr) Dispensette S/S økologisk - 25, 50 og 100 ml
Inkluderer Påfyldningsventil