Få mere at vide
BRAND™ Påfyldningsrør til BRAND Seripettor, Dispensette S, Dispensette III og Dispensette Økologiske flaskedispensere
Artikelnummer. p-7146505 Shop alle Brand produkter
Længde (metrisk):
195 til 350 mm
250 mm
250 til 480 mm
500 mm
70 til 140 mm
Sterilitet:
Ikke-steril
Til brug med (udstyr):
Dispensette™ S (alle modeller), III, Økologisk, TA og seripettor™ pro
Seripettor™ dispenser på flaske
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 15498013
Brand: BRAND™ 708210
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Påfyldningsrør til alle BRAND Seripettor og Dispensette modeller lavet efter 1997
  • 704536 - autoklaverbart påfyldningsrør til seripettor , 250 mm, hver
  • 704538 - autoklaverbart påfyldningsrør til seripettor , 500 mm, hver
  • Teleskopiske påfyldningsrør justeres til korrekt højde uden at skære.
  • Unikt design tillader aspiration af væske fra bunden af flasken, mens aspiration af bundfald minimeres.
  • To rør med forskellige diameter: En til 1mL, 2mL, 5mL og 10mL dispensere med nominel kapacitet; og en til 25mL, 50mL og 100mL dispensere med nominel kapacitet
  • Fem forskellige længder: 70-140 mm; 125-240 mm; 170-330 mm; 195-350 mm; 250-480 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Clear
Materiale FEP
Til brug med (udstyr) Dispensette™ S (alle modeller), III, Økologisk, TA og seripettor™ pro
Sterilitet Ikke-steril
Længde (metrisk) 70 til 140 mm