Få mere at vide
BRAND™ Fylderør til BRAND™ flaskepropdispensere og buretter
Artikelnummer. 15498013 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
195 til 350 mm
250 mm
250 til 480 mm
500 mm
70 til 140 mm
Sterilitet:
Ikke-steril
Til brug med (udstyr):
Dispensette™ III, Dispensette™ S, S Organisk og S sporanalyse (25, 50, 100 ml), Seripettor™ Pro (25 ml), Titrette™ (10, 25, 50 ml)
Dispensette™ III, Dispensette™ S, S organisk og S sporanalyse (1, 2, 5, 10 ml), Seripettor™ pro (2, 10 ml)
Seripettor™ (Alle bind)
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Sterilitet Til brug med (udstyr) unitSize
15498013 70 til 140 mm Ikke-steril Dispensette™ III, Dispensette™ S, S organisk og S sporanalyse (1, 2, 5, 10 ml), Seripettor™ pro (2, 10 ml) Hver
15418023 195 til 350 mm Ikke-steril Dispensette™ III, Dispensette™ S, S organisk og S sporanalyse (1, 2, 5, 10 ml), Seripettor™ pro (2, 10 ml) Hver
15428023 250 til 480 mm Ikke-steril Dispensette™ III, Dispensette™ S, S organisk og S sporanalyse (1, 2, 5, 10 ml), Seripettor™ pro (2, 10 ml) Hver
15448023 250 til 480 mm Ikke-steril Dispensette™ III, Dispensette™ S, S Organisk og S sporanalyse (25, 50, 100 ml), Seripettor™ Pro (25 ml), Titrette™ (10, 25, 50 ml) Hver
10702202 250 mm Ikke-steril Seripettor™ (Alle bind) Pakke med 2
10712202 500 mm Ikke-steril Seripettor™ (Alle bind) Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15498013 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 708210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.05 DKK
    93.24 DKK / Pakke med 1
    Spare 3.81 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Erstatningsfylderør til BRAND™ flasketopinstrumenter, herunder Dispensette™ S-, S-organiske Dispensette™ og Dispensette™ S Trace Analysis-dispensere; seripettor™ samt seripettor™ pro-dispensere; og Titrette™ flaskeprop-buretter.
  • Teleskopiske FEP-fylderør justeres til flaskehøjde uden at skære
    • Kompatibel med Dispensette™ S, Dispensette™ S organisk, Dispensette™ S sporanalyse; seripettor™ pro; og Titrette™
    • Også kompatibel med Dispensette™ III
  • Standard PP-fyldrør kan manuelt skæres til at passe til forskellige flaskestørrelser
    • Kun kompatibel med seripettor™
    • Tilgængelig steril med O-ring
  • Fås i flere længder baseret på dispenserens nominelle volumen
  • Design understøtter aspiration fra bunden af flasken, samtidig med at udfældningsindtaget reduceres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Materiale FEP
Til brug med (udstyr) Dispensette™ III, Dispensette™ S, S organisk og S sporanalyse (1, 2, 5, 10 ml), Seripettor™ pro (2, 10 ml)
Sterilitet Ikke-steril
Længde (metrisk) 70 til 140 mm