Få mere at vide
BRAND™ Påfyldningsrør til BRAND Seripettor, Dispensette S, Dispensette III og Dispensette Økologiske flaskedispensere
Shop alle Brand produkter
Længde (metrisk):
195 til 350 mm
250 mm
250 til 480 mm
500 mm
70 til 140 mm
Sterilitet:
Ikke-steril
Non-sterile
Til brug med (udstyr):
Dispensette™ S (alle modeller), III, Økologisk, TA og seripettor™ pro
Seripettor™ dispenser på flaske
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
- Til brug med seripettor™ dispensere på flaske
- Polypropylen konstruktion
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Fyldningsrør |
| Farve | Clear |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (udstyr) | Seripettor™ dispenser på flaske |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Længde (metrisk) | 250 mm |