Få mere at vide
BRAND™ Sterile påfyldningsrør til seripettor™ Flaske Top Dispensere
Shop alle Brand produkter
Til brug med (udstyr):
seripettor™ Dispenser på flaske
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til brug med seripettor™ dispensere på flaske
- Polypropylen konstruktion
- Autoklaverbar til sterile applikationer
- Inkluderer en ekstra O-ring
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (udstyr) | seripettor™ Dispenser på flaske |
| Inkluderer | O-ring |
| Mængde | 1 stk. |
| Sterilitet | Steril |
| Længde (metrisk) | 500 mm |