Få mere at vide
Brand™ Fyldningsrør Seripettor med O-ring polypropylen 250mm Mærke
Shop alle Brand produkter
Til brug med (udstyr):
Seripettor i sterile applikationer
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Påfyldningsrør til Seripettor |
| Til brug med (udstyr) | Seripettor i sterile applikationer |
| Længde (metrisk) | 250 mm |