Få mere at vide
Mettler Toledo™ Påfyldningsrør, 190 mm
Artikelnummer. 15888587
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Densito og DensitoPro håndholdte tæthedsmålere
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15888587 Densito og DensitoPro håndholdte tæthedsmålere Hver
1 options
Artikelnummer. 15888587 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 30330847
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
På lager
Mettler Toledo Påfyldningsrør, 190 mm er designet til brug med Densito eller DensitoPro.
  • Til brug med Densito og DensitoPro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Prøverør, 190 mm
Højde (metrisk) 9 cm
Sprog Kinesisk, engelsk (GB), engelsk (USA), fransk, tysk, italiensk, koreansk, polsk, portugisisk (BR), russisk, spansk
Til brug med (udstyr) Densito og DensitoPro håndholdte tæthedsmålere
Til brug med (applikation) Brug med Densito og DensitoPro håndholdte tæthedsmålere