Få mere at vide
Buerkle™ Fyldningsscoop til industrien
Shop alle Bürkle produkter
Længde (metrisk):
250 mm
310 mm
355 mm
Bredde (metrisk):
110 mm
138 mm
167 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Antistatisk
- Polypropylen har en høj modstandsdygtighed over for kemikalier og temperaturer
- Scoopsene er ubrydelige, nemme at rengøre og lette
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Grøn |
| Produkttype | Fyldningsske |
| Til brug med (applikation) | Til industrien |
| Bredde (metrisk) | 110 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Længde (metrisk) | 250 mm |