Få mere at vide
Hamilton Fyld/doser rør, 11 til 20 gauge
Artikelnummer. 17811074
Skift visning
Længde (engelsk):
Custom, mellem 3,93 og 196,8 tommer
Artikelnummer. Længde (engelsk)
17811074 Custom, mellem 3,93 og 196,8 tommer
1 options
Artikelnummer. 17811074 Leverandør Hamilton Leverandørnr. 10106177
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Tilpasselig rørmontering til fyldning og dosering. Muliggør valg af 11 til 20 gauge, længde og rørendetype, der passer til laboratoriets behov.
  • Tilpasningsbar rørmontering (PN: 10106177) designet til præcis væskehåndtering
  • Inkluderer en præcisionsbearbejdet 0,25 tommer - 28 (UNF) PEEK montering for sikre og pålidelige forbindelser
  • Konfigurerbar med speciallængde FEP- eller PTFE-rør for at opfylde specifikke krav
  • Udstyret med spændingsaflastningsfjedre(r) for at forbedre holdbarheden og reducere slangebelastningen
  • Fyldtuben har en stump ende for nem indsættelse i væskereservoirer
  • Doseringsrøret har en tilspidset spids for at forbedre doseringsnøjagtigheden
  • Fås i 12-gauge eller 18-gauge udgaver
  • Kompatibel med Microlab 700-seriens fortyndere og dispensere
Tekniske data
Produkttype Slanger til pumper
Måler 11 til 20
Længde (engelsk) Custom, mellem 3,93 og 196,8 tommer