missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Filipin III, MedChemExpress
Beskrivelse
Filipin III is the major component of Filipin, a 28-membered ring pentaene macrolide antifungal antibiotic produced by S. filipinensis, S. avermitilis and S. miharaensis. Filipin interacts with membrane sterols causing the alteration of membrane structure.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Filipin III |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 480-49-9 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 1 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C35H58O11 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| SMIL | O=C1O[C@H](C)[C@@H](O)/C=C/C=C/C=C/C=C/C=C(C)/[C@@H](O)C[C@H](O)C[C@H](O)C[C@H](O)C[C@H](O)C[C@H](O)C[C@H](O)[C@H]1[C@H](O)CCCCC |
| Molekylvægt (g/mol) | 654.83 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?