Få mere at vide
(±)-Filbertone, TRC
Artikelnummer. 30390440
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30390440 10 g
1 options
Artikelnummer. 30390440 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF33700010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-Filbertone
CAS 102322-83-8
Molekylær formel C8H14O
Mængde 10 g
Synonym (E)-5-Methyl-2-hepten-4-one
InChI formel InChI=1S/C8H14O/c1-4-6-8(9)7(3)5-2/h4,6-7H,5H2,1-3H3/b6-4+
SMIL CCC(C)C(=O)\C=C\C
IUPAC navn (E)-5-methylhept-2-en-4-one
Molekylvægt (g/mol) 126.2
Formel vægt 126.1045