Få mere at vide
Filaggrin Antibody (FLG/1957R), Allophycocyanin, R&D Systems™
Artikelnummer. 18611377 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. Mængde
18611377 0.1 mL
1 options
Artikelnummer. 18611377 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP308651APC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5919.77 DKK
    5174.40 DKK / 0.1ml
    Spare 745.37 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Filaggrin Monoclonal antibody specifically detects Filaggrin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen Filaggrin
Applikationer Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon FLG/1957R
Konjugeret APC
Formulering PBS
Gene Alias ATOD2, epidermal filaggrin, filaggrin, Profilaggrin
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant human Filaggrin protein fragment (around aa 198-288) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P20930)
Oprensningsmetode Protein A or G purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cell Biology, Cellular Markers
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 2312
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinje Novus