Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Field's Stain B
Artikelnummer. 11468507
Skift visning
Mængde:
10g
50g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11468507 50g 50g
11458507 10g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11468507 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A18578.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 17372-87-1 | C20H6Br4Na2O5 | 691,86 g/mol
Bruges til at farve blodudstrygninger for at identificere malariaparasitter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17372-87-1
Tekniske data
Mængde 50g
Produkttype Plet