Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Field's Stain B
Beskrivelse
Bruges til at farve blodudstrygninger for at identificere malariaparasitter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Molekylær formel | C20H6Br4Na2O5 |
| Mængde | 10g |
| InChI nøgle | SEACYXSIPDVVMV-UHFFFAOYSA-L |
| SMIL | [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1C1=C2C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2OC2=C(Br)C([O-])=C(Br)C=C12 |
| IUPAC navn | disodium 2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 691.86 |
| Produkttype | Stain |