missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

FICZ, MedChemExpress

Artikelnummer. 16453306
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16453306 25 mg
16451397 50 mg
16447897 5 mg
16421259 1 mg
16415178 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16453306 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12451

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress FICZ is a potent aryl hydrocarbon receptor (AhR) agonist with a Kd of 70 pM.

FICZ is a potent aryl hydrocarbon receptor (AhR) agonist with a Kd of 70 pM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale FICZ
Fysisk form Solid
CAS 172922-91-7
Farve Yellow
Mængde 25 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H12N2O
Synonym 6-Formylindolo[3,2-b]carbazole
Opløselighedsinformation DMSO : 10 mg/mL (35.17 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=CC1=C2C(NC3=C2C=CC=C3)=CC4=C1NC5=C4C=CC=C5
Molekylvægt (g/mol) 284.31
Formel vægt 284.31
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.