Få mere at vide
FICOLL, ™ Hvidt Pulver, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11480182 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11480182 100 g
11460182 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11480182 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0216000380
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
CAS: 26873-85-8 | C15H27ClO12 | 434.819 g/mol
Kemiske identifikatorer
CAS 26873-85-8
Molekylær formel C15H27ClO12
Molekylvægt (g/mol) 434.819
InChI nøgle IACFXVUNKCXYJM-AKSHDPDZSA-N
Synonym ficol 400
PubChem CID 88330506
IUPAC navn 2-(chlormethyl)oxiran; (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMIL C1C(O1)CCl.C(C1C(C(C(C(O1)OC2(C(C(C(O2)CO)O)O)CO)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale FICOLL™
Farve Hvid
Tæthed op til 1,2g/ml
Mængde 100 g
Formel vægt ≈400,000
Fysisk form Fast stof