Få mere at vide
Ficoll∣r 400
Artikelnummer. 11459597
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11459597 10 g 10g
11469597 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459597 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22095.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    504.90 DKK
    412.65 DKK / 10g
    Spare 92.25 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 26873-85-8 | C15H27ClO12 | 434,819 g/mol
Ficoll™ 400 bruges til celleadskillelse og organelisolering. Det bruges også til at adskille blod til dets komponenter som erytrocytter og leukocytter. Det fungerer som en mononukleær celleseparator og bruges i dyrkningsmedier, nukleinsyrehybridisering, elektroforese og i immunologiske undersøgelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26873-85-8
Molekylær formel C15H27ClO12
Molekylvægt (g/mol) 434.819
MDL nummer MFCD00081599
InChI nøgle IACFXVUNKCXYJM-AKSHDPDZSA-N
Synonym ficol 400
PubChem CID 88330506
IUPAC navn 2-(chlormethyl)oxiran; (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMIL C1C(O1)CCl.C(C1C(C(C(C(O1)OC2(C(C(C(O2)CO)O)O)CO)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ficoll 400
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt ca. 400.000