Få mere at vide
Cytiva Ficoll PM400
Artikelnummer. 11580724 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11580724 100 g 100g
11590724 500 g 500g
11570724 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11580724 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17030010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1935.00 DKK
    1802.00 DKK / 100g
    Spare 133.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højmolekylære saccharose-polymerer dannet ved copolymerisation af saccharose med epichlorhydrin. Cytiva™ Ficoll PM400 er en syntetisk neutral, meget forgrenet hydrofil saccharosepolymer, der anvendes til fremstilling af tæthedsgradienter til adskillelse af celler og subcellulære komponenter ved centrifugering eller ved sedimentation ved enhedstyngdekraft.
  • Til fremstilling af tæthedsgradienter til adskillelse af celler og subcellulære komponenter ved centrifugering eller ved sedimentering ved enhedstyngdekraft
  • Neutral, stærkt forgrenet, hydrofil polymer af saccharose, som let opløses i vandig opløsning
  • Koncentrationer på op til 50 % (vægt/volumen) dækkende tætheder på op til 1,2 g/ml kan opnås
  • Har bedre osmotiske egenskaber end saccharose
  • Bevarer funktionel og morfologisk integritet
  • Nyttigt til adskillelse af celler, der er følsomme over for centrifugering og til adskillelse af celler med samme tæthed, men forskellig størrelse
  • Trænger ikke ind i biologiske membraner
  • Fungerer som råvare til tilberedning af Ficoll-Paque gradienter
  • Anvendes i andre applikationer såsom elektroforese, hybridisering, kryokonservering og som en haptenbærer
  • Leveres som tørt pulver
  • Anvendes til dannelse af tæthedsgradienter til separation og isolering af eukaryote celler, organeller og bakterieceller, som et stabiliseringsmiddel og som et separationsmedium til isolering af lymfocytter
  • Anvendes i definerede dyrkningsmedier, nukleinsyrehybridisering, elektroforese og immunologiske undersøgelser
  • Anvendes til gradientcentrifugering i alle typer centrifugerotorer og til separation ved tyngdeenhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 100 g
Indhold og opbevaring 4-30 °C
Til brug med (applikation) Celleisolering
Viskositet 5η r ved 20°°C: 10 % (vægt/volumen), 20η r ved 20 °C: 20 % (vægt/volumen), 60η r ved 20°°C: 30 % (vægt/volumen, 180η r ved 20°°C: 40 % (vægt/volumen), 600η r ved 20 °C: 50 % (vægt/volumen)
Endotoksin niveau 0,12 EU/mg
Farve Hvid
Produkttype Centrifugeringsmedier
Tæthed 1.2 g/mL
Form Pulver