Få mere at vide
Cytiva Ficoll PM 70 Centrifugeringsmedier
Artikelnummer. 11500734 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11500734 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 11500734 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17031010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2245.00 DKK
    2100.00 DKK / 100g
    Spare 145.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Opfør dig som ideelle neutrale sfærer. Cytiva™ Ficoll PM70 Centrifugation Media anses for at være de foretrukne molekyler til undersøgelse af porestørrelsesfordeling og permeabilitet af membraner.
  • Højmolekylær (70.000) saccharose-polymer dannet ved copolymerisation af saccharose med epichlorhydrin
  • Meget forgrenet struktur og højt indhold af hydroxylgrupper betyder god opløselighed i vandige medier med let opnåelige koncentrationer op til 50 % w/v
  • Viser minimal toksicitet, plus gunstig viskositet og osmotiske egenskaber
  • Lave endotoksinniveauer (< 0,12 EU/mg)
Til brug i perfusionsmedier til laboratorieundersøgelser på dextranfølsomme dyr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 100 g
Indhold og opbevaring 4-30 °C
Til brug med (applikation) Specifikt beregnet til brug i perfusionsmedier til laboratorieundersøgelser på dextranfølsomme dyr.
Viskositet ≈10 ml/g
Endotoksin niveau 0,12 EU/mg
Farve Hvid
Produkttype Centrifugeringsmedier
Form Pulver