Få mere at vide
Cytiva Ficoll-Paque™ PREMIUM, 1,085 g/ml
Artikelnummer. 10626125 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
6 x 100 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10626125 6 x 100 ml Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 10626125 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17544602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2930.00 DKK
    2723.00 DKK / Pakke med 6
    Spare 207.00 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Til tæthedsgradientcentrifugeringspræparater af mononukleære celler fra perifert blod, knoglemarv og navlestrengsblod. Cytiva Life Sciences™ Ficoll-Paque™ PREMIUM er en række sterile, brugsklare densitetsgradientmedier fremstillet under et kvalitetsstyringssystem.
  • Fremstillet under en kvalitetsstyring certificeret til ISO13485:2003
  • Steril og klar til brug; stabil i mindst 3 år ved korrekt opbevaring
  • Lave niveauer af endotoksin (< 0,12 EU/mL) sikret og testet
  • Ficoll-Paque PRÆMIE
  • Optimeret til isolering af mononukleære celler fra humant perifert blod, knoglemarv og navlestrengsblod.
  • Ficoll-Paque PREMIUM 1.084
  • Kan bruges til at isolere en bred vifte af humane mononukleære celler, herunder celler med højere tæthed, og til at adskille blodceller fra mus eller rotter.
  • Ficoll-Paque PREMIUM 1.073
  • Kan bruges ved isolering af humane mononukleære celler med lavere tæthed (f.eks. mesenkymale stromale celler eller monocytter).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 6 x 100 ml
Indhold og opbevaring 4-30 °C
Til brug med (applikation) Kan bruges til at isolere en bred vifte af humane mononukleære celler, herunder celler med højere tæthed, og til at adskille blodceller fra mus eller rotter.
Endotoksin niveau < 0,12 EU/ml
Osmolalitet 322-344 mOsm/kg
Farve Farveløs til let gul
Tæthed 1.085 g/mL
Sterilitet Steril
Form Væske