Få mere at vide
Cytiva Ficoll-Paque™ PREMIUM, 1,078 g/ml
Artikelnummer. 11743219 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
6 x 100 ml
6 x 500 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11743219 6 x 100 ml Pakke med 6
11753219 6 x 500 ml Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11743219 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17544202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2545.00 DKK
    2366.00 DKK / Pakke med 6
    Spare 179.00 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Til tæthedsgradientcentrifugeringspræparater af mononukleære celler fra perifert blod, knoglemarv og navlestrengsblod. Cytiva Life Sciences™ Ficoll-Paque™ PREMIUM er en række sterile, brugsklare densitetsgradientmedier fremstillet under et kvalitetsstyringssystem.
  • Fremstillet under en kvalitetsstyring certificeret til ISO13485:2003
  • Steril og klar til brug; stabil i mindst 3 år ved korrekt opbevaring
  • Lave niveauer af endotoksin (< 0,12 EU/mL) sikret og testet
  • Ficoll-Paque PRÆMIE
  • Optimeret til isolering af mononukleære celler fra humant perifert blod, knoglemarv og navlestrengsblod.
  • Ficoll-Paque PREMIUM 1.084
  • Kan bruges til at isolere en bred vifte af humane mononukleære celler, herunder celler med højere tæthed, og til at adskille blodceller fra mus eller rotter.
  • Ficoll-Paque PREMIUM 1.073
  • Kan bruges ved isolering af humane mononukleære celler med lavere tæthed (f.eks. mesenkymale stromale celler eller monocytter).
Ordreinfo
Regulatory Support File (RSF) er tilgængelig for Ficoll-Paque PRÆMIE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 6 x 100 ml
Indhold og opbevaring 4-30 °C
Til brug med (applikation) Optimeret til isolering af mononukleære celler fra humant perifert blod, knoglemarv og navlestrengsblod.
Endotoksin niveau < 0,12 EU/ml
Osmolalitet 288-310 mOsm/kg
Farve Farveløs til let gul
Produkttype Centrifugeringsmedier
Tæthed 1.078 g/mL
Sterilitet Steril
Form Væske