Beskrivelse
- Fremstillet under en kvalitetsstyring certificeret til ISO13485:2003
- Steril og klar til brug; stabil i mindst 3 år ved korrekt opbevaring
- Lave niveauer af endotoksin (< 0,12 EU/mL) sikret og testet
- Ficoll-Paque PRÆMIE
- Optimeret til isolering af mononukleære celler fra humant perifert blod, knoglemarv og navlestrengsblod.
- Ficoll-Paque PREMIUM 1.084
- Kan bruges til at isolere en bred vifte af humane mononukleære celler, herunder celler med højere tæthed, og til at adskille blodceller fra mus eller rotter.
- Ficoll-Paque PREMIUM 1.073
- Kan bruges ved isolering af humane mononukleære celler med lavere tæthed (f.eks. mesenkymale stromale celler eller monocytter).
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 6 x 100 ml |
| Til brug med (applikation) | Kan bruges ved isolering af humane mononukleære celler med lavere tæthed (f.eks. mesenkymale stromale celler eller monocytter). |
| Endotoksin niveau | < 0,12 EU/ml |
| Osmolalitet | 276-298 mOsm/kg |
| Farve | Farveløs til let gul |
| Tæthed | 1.074 g/mL |
| Sterilitet | Steril |
| Form | Væske |
| Indhold og opbevaring | 4-30 °C |