Få mere at vide
Cytiva Ficoll-Paque™ PLUS-medier
Artikelnummer. 11778538 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
6 x 100 ml
6 x 500 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11778538 6 x 500 ml -
11768538 6 x 100 ml Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11778538 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17144003
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Anerkendt standard i laboratorier verden over til isolering af humane lymfocytter fra perifert blod. Cytiva™ Ficoll-Paque™ PLUS-medier opretholder levedygtigheden og en repræsentativ fordeling af B- og T-lymfocytter.
  • Klar til brug sterilt medium
  • Densitetsmedier optimeret til isolering af lymfocytter fra perifert blod ved hjælp af simpel centrifuge-baseret protokol
  • Højt udbytte
  • Opretholder levedygtighed og repræsentativ fordeling af B- og T-lymfocytter
  • Lave niveauer af endotoksin (<0,12 EU/ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 6 x 500 ml
Indhold og opbevaring 4-30 °C
Til brug med (applikation) Celleisolering
Endotoksin niveau < 0,12 EU/ml
Farve Farveløs til let gul
Produkttype Centrifugeringsmedier
Tæthed 1.078 g/mL
Sterilitet Steril
Form Væske