Få mere at vide
Melford Ficoll
Artikelnummer. 30018265
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018265 5 g
30018264 25 g
30018263 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018265 Leverandør Melford Leverandørnr. F104005.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Ficoll er en uladet polymer af saccharose, der i vid udstrækning anvendes til stabilisering af celler og isolering af kerner og organeller.
Ficoll er en uladet polymer af saccharose, der i vid udstrækning anvendes til stabilisering af celler og isolering af kerner og organeller. Anvendes også i Denhardt's Reagent og i gel loading buffere.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ficoll
CAS 26873-85-8
Mængde 5 g