Få mere at vide
Melford Ficoll
Beskrivelse
Ficoll er en uladet polymer af saccharose, der i vid udstrækning anvendes til stabilisering af celler og isolering af kerner og organeller.
Ficoll er en uladet polymer af saccharose, der i vid udstrækning anvendes til stabilisering af celler og isolering af kerner og organeller. Anvendes også i Denhardt's Reagent og i gel loading buffere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ficoll |
| CAS | 26873-85-8 |
| Mængde | 25 g |