Beskrivelse
Humant fibronectin (HFN) er velegnet til brug som en vedhæftningsfaktor i udbredelsen af celler in vitro, når det bruges til at coate cellekulturoverflader, herunder plasticvarer, glasvarer og mikrobærerperler. Det bruges i cellebindings- og proliferationsassays på humane endotelceller, humane keratinocytter og humane dermale fibroblaster.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 86088-83-7 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | CIG, Cold insoluble globulin, Fibronectin from human plasma= |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water (1mg/mL at 37°C). |
| Procent renhed | ≥95% |
| Fysisk form | Fast stof |